Daphnetin ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4001-1G D4001-5G
TCIAD4001-1GEA 156 EUR InStock
TCIAD4001-1G TCIAD4001-5G
Daphnetin ≥90.0% (par HPLC)
Daphnetin
Formule: C₉H₆O₄
Point de fusion: 256°C
Numéro MDL: MFCD00016977
Numéro CAS: 486-35-1
EINECS: 207-632-8
Merck Index: 14,02817
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité