1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
D4004-25G D4004-5G
TCIAD4004-25GEA 105 EUR InStock
TCIAD4004-25G TCIAD4004-5G
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone ≥98.0% (par GC)
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone
Formule: Br₂HCC(O)CF₃
MW: 269,84 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00041362
Numéro CAS: 431-67-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité