(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-[3-(Dimethylamino)-1-hydroxypropyl]thiophene, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
D4010-1G D4010-5G
TCIAD4010-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4010-1G TCIAD4010-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine
Formule: C₉H₁₅NOS
MW: 185,2865 g/mol
Numéro MDL: MFCD07782107
Numéro CAS: 132335-44-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -8.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité