Diéthylènetriamine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 75.2 EUR InStock
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Diéthylènetriamine 98+%
Diéthylènetriamine
Formule: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008171
Numéro CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
ONU: 2079
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité