Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
D4012-25G D4012-5G
TCIAD4012-25GEA 345 EUR InStock
TCIAD4012-25G TCIAD4012-5G
Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₇NO₄
MW: 239,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005218
Numéro CAS: 2436-79-5
EINECS: 219-431-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité