1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D4016-1G D4016-5G
TCIAD4016-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD4016-1G TCIAD4016-5G
1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1-Dimethylpiperidinium chloride
Formule: C₇H₁₆ClN
Numéro MDL: MFCD00055543
Numéro CAS: 24307-26-4
EINECS: 246-147-6
Merck Index: 14,05857
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité