Di(N-succinimidyl) sebacate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sebacic acid bis(N-succinimidyl) ester, Di(N-succinimidyl) Decanedioate, Sebacic acid Di(N-succinimidyl) ester, Decanedioic acid Di(N-succinimidyl) ester, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) decanedioate
D4019-1G D4019-5G
TCIAD4019-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD4019-1G TCIAD4019-5G
Di(N-succinimidyl) sebacate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Di(N-succinimidyl) sebacate
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₈
MW: 396,40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216005
Numéro CAS: 23024-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité