2,5-Dibromosélénophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4028-1G D4028-5G
TCIAD4028-1GEA 107 EUR InStock
TCIAD4028-1G TCIAD4028-5G
2,5-Dibromosélénophène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromosélénophène
Formule: C₄H₂Br₂Se
Point d'ébullition: 104°C
Densité: 2.50
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1755-36-8
ONU: 3440
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité