1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Diamino-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
D4030-1G D4030-5G
TCIAD4030-1GEA 77 EUR InStock
TCIAD4030-1G TCIAD4030-5G
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine ≥98.0% (par GC)
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
Formule: C₂H₄N₄O
MW: 100,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00138084
Numéro CAS: 17220-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité