2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4045-25G D4045-5G
TCIAD4045-25GEA 149 EUR InStock
TCIAD4045-25G TCIAD4045-5G
2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00673131
Numéro CAS: 22536-67-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité