2,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-4-méthylpyridine
TCIAD4058-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD4058-5G TCIAD4058-1G
2,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-4-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234955
Numéro CAS: 3430-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité