3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4059-1G D4059-5G
TCIAD4059-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD4059-1G TCIAD4059-5G
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD03788758
Numéro CAS: 85331-33-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité