Diacerein ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic Acid
D4061-1G D4061-5G
TCIAD4061-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4061-1G TCIAD4061-5G
Diacerein ≥98.0% (par HPLC)
Diacerein
Formule: C₁₉H₁₂O₈
MW: 368,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00468030
Numéro CAS: 13739-02-1
EINECS: 237-310-2
Merck Index: 14,02960
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité