Acide 4,5-difluoroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide 2-amino-4,5-difluorobenzoïque
TCIAD4063-25GEA 376 EUR InStock
TCIAD4063-25G TCIAD4063-5G
Acide 4,5-difluoroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4,5-difluoroanthranilique
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Point de fusion: 180°C
Numéro MDL: MFCD00077509
Numéro CAS: 83506-93-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité