2,5-Dibromohydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
D4067-5G D4067-25G
TCIAD4067-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4067-5G TCIAD4067-25G
2,5-Dibromohydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Dibromohydroquinone
Formule: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192664
Numéro CAS: 14753-51-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité