4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4069-5G D4069-1G
TCIAD4069-5GEA 183 EUR InStock
TCIAD4069-5G TCIAD4069-1G
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (par GC)
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine
Formule: C₈H₉Cl₂N₃O
Numéro MDL: MFCD05022359
Numéro CAS: 10397-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité