Delapril hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl-N-(2,3-dihydroinden-2-yl)glycine Hydrochloride, 2-((S)-N-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-(((S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)propanamido)acetic acid hydrochloride, Delapril HCl
D4082-1G D4082-100MG
TCIAD4082-1GEA 99 EUR InStock
TCIAD4082-1G TCIAD4082-100MG
Delapril hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Delapril hydrochloride
Formule: C₂₆H₃₂N₂O₅
MW: 489,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00884619
Numéro CAS: 83435-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=145bc3867fb8453450016a66cbac2fe63370035a&vid=145bc3867fb8453450016a66cbac2fe63370035a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +20.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité