1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4085-25G D4085-5G
TCIAD4085-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD4085-25G TCIAD4085-5G
1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (par GC)
1,1-Diisopropoxycyclohexane
Formule: C₁₂H₂₄O₂
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD00236381
Numéro CAS: 1132-95-2
EINECS: 413-740-8
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité