(2E)-3-(Diméthylamino)acrylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Dimethylamino)acrylaldehyde, 3-(Dimethylamino)propenal, 3-(Dimethylamino)-2-propenal
D4092-25G D4092-5G
TCIAD4092-25GEA 204 EUR InStock
TCIAD4092-25G TCIAD4092-5G
(2E)-3-(Diméthylamino)acrylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2E)-3-(Diméthylamino)acrylaldéhyde
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00006999
Numéro CAS: 927-63-9
EINECS: 213-157-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité