Donepezil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D4099-5G D4099-1G
TCIAD4099-5GEA 180 EUR InStock
TCIAD4099-5G TCIAD4099-1G
Donepezil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Donepezil hydrochloride
Formule: C₂₄H₂₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00881312
Numéro CAS: 120011-70-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6264be500dce95f812776949409ed4993c3540f1&vid=6264be500dce95f812776949409ed4993c3540f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité