2,3-Naphtalènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,3-Naphtylènediamine
TCIAD4101-100MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAD4101-100MG
2,3-Naphtalènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
2,3-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004116
Numéro CAS: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Nitrite ion detection test(fluorescence method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité