Docetaxel ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Taxotere
D4102-100MG D4102-1G
TCIAD4102-100MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAD4102-100MG TCIAD4102-1G
Docetaxel ≥98.0% (par HPLC)
Docetaxel
Formule: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800737
Numéro CAS: 114977-28-5
Merck Index: 14,03397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=1、EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité