Diflufenican ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2,4-Difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinamide
D4108-5G D4108-25G D4108-1G
TCIAD4108-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD4108-5G TCIAD4108-25G TCIAD4108-1G
Diflufenican ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Diflufenican
Formule: C₁₉H₁₁F₅N₂O₂
MW: 394,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD01311804
Numéro CAS: 83164-33-4
Merck Index: 14,03144
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité