Di-tert-butyl-3,3'-Iminodipropionate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4110-1G D4110-5G
TCIAD4110-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4110-1G TCIAD4110-5G
Di-tert-butyl-3,3'-Iminodipropionate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Di-tert-butyl-3,3'-Iminodipropionate
Formule: C₁₄H₂₇NO₄
Numéro MDL: MFCD07781379
Numéro CAS: 128988-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité