2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4122-1G D4122-5G
TCIAD4122-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD4122-1G TCIAD4122-5G
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
Formule: C₄HCl₂IN₂
MW: 274,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD01898087
Numéro CAS: 13544-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité