Domperidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chloro-1-[1-[3-(2-oxo-1-benzimidazolyl)propyl]-4-piperidyl]benzimidazol-2-one
D4125-1G D4125-200MG
TCIAD4125-1GEA 334 EUR InStock
TCIAD4125-1G TCIAD4125-200MG
Domperidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Domperidone
Formule: C₂₂H₂₄ClN₅O₂
MW: 425,92 g/mol
Point de fusion: 243°C
Numéro MDL: MFCD00069256
Numéro CAS: 57808-66-9
EINECS: 260-968-7
Merck Index: 14,03418
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité