Doxazosin mesylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanone methanesulphonate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(1,4-benzodioxan-2-yl)carbonyl]piperazine Methanesulphonate
D4126-1G D4126-100MG
TCIAD4126-1GEA 172 EUR InStock
TCIAD4126-1G TCIAD4126-100MG
Doxazosin mesylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Doxazosin mesylate
Formule: C₂₃H₂₅N₅O₅
MW: 547,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216023
Numéro CAS: 77883-43-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité