n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D4129-25ML D4129-500ML D4129-100ML
TCIAD4129-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4129-25ML TCIAD4129-500ML TCIAD4129-100ML
n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
n-Dodecyl acrylate
Formule: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,387 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 4°C
Point d'éclair: 145°C
Numéro MDL: MFCD00042871
Numéro CAS: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9822b2a236b7eb8dda29d06ccef78cf0da7209a6&vid=a2d291bea4b369860e810ec50ea8536a968ddace&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité