3,5-Di-tert-butylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
D4130-1G D4130-5G
TCIAD4130-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD4130-1G TCIAD4130-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3,5-Di-tert-butylbenzaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₂O
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00026298
Numéro CAS: 17610-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&vid=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité