2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
D4145-5G D4145-25G
TCIAD4145-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD4145-5G TCIAD4145-25G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0% (par GC)
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formule: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,2700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009970
Numéro CAS: 70591-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité