10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D4148-500MG D4148-100MG
TCIAD4148-500MGEA 238 EUR InStock
TCIAD4148-500MG TCIAD4148-100MG
10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (par HPLC)
10-Deacetylbaccatin III
Formule: C₂₉H₃₆O₁₀
Point de fusion: 234°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132913
Numéro CAS: 32981-86-5
EINECS: 418-680-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité