N,N'-Di(4-pyridyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,7-Di(pyridin-4-yl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
D4152-1G D4152-5G
TCIAD4152-1GEA 172 EUR InStock
TCIAD4152-1G TCIAD4152-5G
N,N'-Di(4-pyridyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Di(4-pyridyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxdiimide
Formule: C₂₄H₁₂N₄O₄
MW: 420,38 g/mol
Point de fusion: 353°C
Numéro MDL: MFCD00326861
Numéro CAS: 34151-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dac223224c9ccc1272e79327f26e6e77d2cd4cc3&vid=dac223224c9ccc1272e79327f26e6e77d2cd4cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité