Disodium clodronate tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D4160-1G D4160-5G
TCIAD4160-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD4160-1G TCIAD4160-5G
Disodium clodronate tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium clodronate tetrahydrate
Formule: CH₄Cl₂O₆P₂
MW: 288,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD02940846
Numéro CAS: 88416-50-6
Merck Index: 14,02371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 18.0 to 22.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité