trans-3,4-Difluorocinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorocinnamic acid
D4161-1G D4161-5G
TCIAD4161-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4161-1G TCIAD4161-5G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010320
Numéro CAS: 112897-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f9bbd26218416bf857533af5391bed5d13cc25a&vid=302e16ad2647d0bcf94f88d850fb199fca8c75fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité