9(10)-Dehydronandrolone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D4162-5G D4162-1G D4162-200MG
TCIAD4162-5GEA 262 EUR InStock
TCIAD4162-5G TCIAD4162-1G TCIAD4162-200MG
9(10)-Dehydronandrolone ≥97.0% (par HPLC)
9(10)-Dehydronandrolone
Formule: C₁₈H₂₄O₂
Point de fusion: 190°C
Numéro MDL: MFCD08457892
Numéro CAS: 6218-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -310 to -330 deg (C=0.5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité