3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4180-1G D4180-5G
TCIAD4180-1GEA 150 EUR InStock
TCIAD4180-1G TCIAD4180-5G
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophène ≥98.0% (par GC)
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophène
Formule: C₂₀H₃₀S₂
MW: 334,58 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 125607-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité