4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4181-1G D4181-5G
TCIAD4181-1GEA 175 EUR InStock
TCIAD4181-1G TCIAD4181-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formule: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00508561
Numéro CAS: 51285-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité