4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4182-200MG D4182-1G
TCIAD4182-200MGEA 75.9 EUR InStock
TCIAD4182-200MG TCIAD4182-1G
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (par GC)
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formule: C₂₀H₃₀S₂
MW: 334,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 135926-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité