5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4184-200MG D4184-1G
TCIAD4184-200MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAD4184-200MG TCIAD4184-1G
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (par GC)
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formule: C₂₀H₂₈Br₂S₂
MW: 492,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 214493-03-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité