2,7-Bis(2-méthyl-2-propanyl)pyrène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4185-5G D4185-1G
TCIAD4185-5GEA 214 EUR InStock
TCIAD4185-5G TCIAD4185-1G
2,7-Bis(2-méthyl-2-propanyl)pyrène ≥98.0% (par GC)
2,7-Bis(2-méthyl-2-propanyl)pyrène
Formule: C₂₄H₂₆
MW: 314,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD01013641
Numéro CAS: 24300-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité