1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4187-5G D4187-1G
TCIAD4187-5GEA 234 EUR InStock
TCIAD4187-5G TCIAD4187-1G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene ≥97.0% (par GC)
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Formule: C₂₀H₁₆Br₂
Numéro MDL: MFCD22581440
Numéro CAS: 1005771-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité