Doxorubicin hydrochloride ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4193-25MG D4193-100MG
TCIAD4193-25MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4193-25MG TCIAD4193-100MG
Doxorubicin hydrochloride ≥95.0% (par HPLC)
Doxorubicin hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077757
Numéro CAS: 25316-40-9
EINECS: 246-818-3
Merck Index: 14,03439
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +240 to +270 deg (C=0.1,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité