3,5-Diphénylpyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4197-5G D4197-25G
TCIAD4197-5GEA 44 EUR InStock
TCIAD4197-5G TCIAD4197-25G
3,5-Diphénylpyrazole ≥98.0% (par GC)
3,5-Diphénylpyrazole
Formule: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039675
Numéro CAS: 1145-01-3
EINECS: 214-543-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité