Diméthylamine ∼11% ∼2 mol/L dans l'isopropanol (IPA)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD4198-500MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAD4198-500ML TCIAD4198-100ML
Diméthylamine ∼11% ∼2 mol/L dans l'isopropanol (IPA)
Diméthylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.5 to 13.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité