3,4-Dihexylthiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4202-1G D4202-5G
TCIAD4202-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4202-1G TCIAD4202-5G
3,4-Dihexylthiophène ≥97.0% (par GC)
3,4-Dihexylthiophène
Formule: C₁₆H₂₈S
MW: 252,46 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD21363049
Numéro CAS: 122107-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité