4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(4-pyridyl)biphenyl, 4,4'-Di(pyridin-4-yl)-1,1'-biphenyl
D4203-200MG D4203-1G
TCIAD4203-200MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAD4203-200MG TCIAD4203-1G
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (par GC)
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl
Formule: C₂₂H₁₆N₂
MW: 308,38 g/mol
Point de fusion: 308°C
Numéro MDL: MFCD11977635
Numéro CAS: 319430-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité