Dimethylphenylphosphine borane ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Borane - Dimethylphenylphosphine Complex
D4204-1G D4204-5G
TCIAD4204-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD4204-1G TCIAD4204-5G
Dimethylphenylphosphine borane ≥95.0% (par HPLC)
Dimethylphenylphosphine borane
Formule: C₈H₁₄BP
MW: 151,98 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro CAS: 35512-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité