(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
D4210-1G D4210-5G
TCIAD4210-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD4210-1G TCIAD4210-5G
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (par GC)
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08458306
Numéro CAS: 151213-40-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=0.5, CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité