Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4211-5G D4211-1G
TCIAD4211-5GEA 138 EUR InStock
TCIAD4211-5G TCIAD4211-1G
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥98.0% (sur base azote total)
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formule: C₁₄H₃₂NO₂P
Point d'ébullition: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153506
Numéro CAS: 137348-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité