Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

N,N'-Dihydroxy-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxdiimide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dihydroxytetrahydrocyclobuta[1,2-c:3,4-c']dipyrrole-1,3,4,6(2H,5H)-tetraone

D4212-1G
TCIAD4212-1GEA 432 EUR InStock
TCIAD4212-1G
N,N'-Dihydroxy-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxdiimide ≥98.0% (par GC)
N,N'-Dihydroxy-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxdiimide


Formule: C₈H₆N₂O₆
MW: 226.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD27976817
Numéro CAS: 245049-70-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..